Sinefungin ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380070M001 ALX380070M005
ENZOALX380070M001EA 154 EUR InStock
ENZOALX380070M001 ENZOALX380070M005
Sinefungin ≥95% (par HPLC)
Sinefungin
Methyltransferase inhibitor
Strong competitive inhibitor of methyltransferases which uses S-adenosyl-1-methionine as the methyl group donor to yield methylated products such as 5-methylcytosine or N6-methyl adenosine on DNA and RNA. In addition, sinefungin is involved in a number of physiological processes.
Numéro CAS: 58944-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité