Antimycin A (de Streptomyces species) ≥90% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380075M005 ALX380075M010
ENZOALX380075M005EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX380075M005 ENZOALX380075M010
Antimycin A (de Streptomyces species) ≥90% (par HPLC)
Antimycin A
Antibiotic
  • Mixture of antimycin A's
Induces apoptosis, which is not prevented by the presence of Bcl-2. Inhibits mitochondrial electron transport specifically between cytochromes b and c1.
White to faint yellow powder
Soluble in 100% ethanol (50 mg/mL)
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₂₈H₄₀N₂O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01779723
Numéro CAS: 1397-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité