Netropsin dihydrochloride ≥90% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOALX380088M005EA 75.9 EUR InStock
ENZOALX380088M005
Netropsin dihydrochloride ≥90% (par HPLC)
Netropsin dihydrochloride
Nucleic acid binding ligand.
Nucleic acid binding ligand. Binds to A-T-rich regions of the minor groove of DNA.
Soluble in alcohols or water.
Formule: C₁₈H₂₆N₁₀O₃·2HCl
MW: 503,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1438-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥90% (HPLC)
Source Isolated from Streptomyces netropsis
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité