Blasticidin S hydrochloride (de Streptomyces griseochromogenes) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX380089M100EA 498.3 EUR InStock
ENZOALX380089M100
Blasticidin S hydrochloride (de Streptomyces griseochromogenes) ≥98% (par HPLC)
Blasticidin S hydrochloride
Antibiotic.
Inhibitor of DNA and protein synthesis.
White to off-white powder
Soluble in water, insoluble in organic solvents
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₁₇H₂₇ClN₈O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02091640
Numéro CAS: 3513-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité