Ristocetin A sulphate ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX380237M010EA 420.2 EUR InStock
ENZOALX380237M010
Ristocetin A sulphate ≥95% (par HPLC)
Ristocetin A sulphate
Potent antibacterial antibiotic. It induces platelet aggregation by binding to a factor absent in people suffering from von Willebrand’s disease and is therefore an important diagnostic tool. Chiral selector for the separation of enantiomers by HPLC, TLC and electrophoresis.
Light tan solid
Soluble in water, methanol or DMSO
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₉₅H₁₁₀N₈O₄₄·H₂SO₄
MW: 2067,9 · 98,0 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 11140-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité