Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trinactin ≥95% (par HPLC), film incolore

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX380238M001EA 695.2 EUR InStock
ENZOALX380238M001
Trinactin ≥95% (par HPLC), film incolore
Trinactin
Cation ionophore.

Cation ionophore with high selectivity for ammonium and potassium. Immunosuppressive agent.

Soluble in ethanol, methanol, DMF or DMSO. Limited water solubility.


Formule: C₄₃H₇₀O₁₂
MW: 779,0 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 7561-71-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
Source Isolated from Streptomyces sp. MST-AS5448

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité