Thiostrepton
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-[(7R,8S)-2-Carboxy-7,8-dihydro-8-hydroxy-4-[(1S)-1-hydroxyethyl]-7-quinolinyl]-L-isoleucyl-L-alanyl-2,3-didehydroalanyl-L-alanyl-2-[(4aR,11S,14Z,18S,21S,28S,32aS)-4a-amino-21-[(1S,2R)-1,2-dihydroxy-1-methylpropyl]-14-ethylidene-3,4,4a,9,10,11,12,13,14,18,19,20,21,27,28,32a-hexadecahydro-11,28-bis[(1R)-1-hydroxyethyl]-9,12,19,26-tetraoxo-17H,26H-8,5:18,15:25,22:32,29-tetranitrilo-5H,15H-pyrido[3,2-m][1,11,17,24,4,7,20,27]tetrathiatetraazacyclotriacontin-2-yl]-4-thiazolecarbonyl-2,3-didehydroalanyl-2,3-didehydro-alaninamide,(1→528)-lactone
ALX380261G001 ALX380261G005
ENZOALX380261G001EA 165 EUR InStock
ENZOALX380261G001 ENZOALX380261G005
Thiostrepton
Thiostrepton
Elongation factor G inhibitor
Thiazole-containing peptide antibiotic. Inhibits protein synthesis by preventing binding of GTP to the 50S ribosomal subunit. Inhibits binding of elongation factor G (EF-G) and the dissociation of EF-G from the ribosome.
Isolated from Streptomyces azureus.
Formule: C₇₂H₈₅N₁₉O₁₈S₅
MW: 1664,887 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135828
Numéro CAS: 1393-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité