Amidepsine A ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380262M001 ALX380262MM25
ENZOALX380262M001EA 412 EUR InStock
ENZOALX380262M001 ENZOALX380262MM25
Amidepsine A ≥95% (par HPLC)
Amidepsine A
DGAT inhibitor
Inhibitor of diacylglycerol acyltransferase (DGAT). Shows inhibitory effect in rat liver microsomes (IC50=10.2µM) and Raji cells (IC50=15.5µM). Excessive accumulation of triacetylglycerol produced by DGAT may cause fatty liver, obesity and hypertriglyceridemia, which may lead to atherosclerosis, diabetes and metabolic disorders.
Isolated from fungal strain FO-2943.
Informations de commande: Fungal strain courtesy of the Kitasato Institute, Tokyo.
Formule: C₂₉H₂₉NO₁₁
Numéro CAS: 169181-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité