Vancomycine chlorhydrate (de Streptomyces lysosup)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380279G001 ALX380279M250
ENZOALX380279G001EA 278.3 EUR InStock
ENZOALX380279G001 ENZOALX380279M250
Vancomycine chlorhydrate (de Streptomyces lysosup)
Vancomycine chlorhydrate
Glycopeptide antibiotic. Interferes with cell wall synthesis. Effective against Gram-positive bacteria.
White to light brown powder
Soluble in water (50 mg/ml)
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03613611
Numéro CAS: 1404-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité