Ciprofloxacin ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380287G005 ALX380287G025
ENZOALX380287G005EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX380287G005 ENZOALX380287G025
Ciprofloxacin ≥98%
Ciprofloxacin
Fluoroquinolone antibacterial agent. Inhibits bacterial DNA gyrase (topoisomerase). Inhibits cell division and causes double-strand breaks in the bacterial chromosome. Broad-spectrum antibiotic effective against Gram-positive, Gram-negative and anaerobic bacteria.
  • Effective against Mycobacterium tuberculosis
  • Potentially anxiogenic
White to off-white powder
Soluble in dilute hydrochloric acid; insoluble in water
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₁₇H₁₈FN₃O₃
MW: 331,35 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00185755
Numéro CAS: 85721-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité