Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Prulifloxacin ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX380299M250EA 151.8 EUR InStock
ENZOALX380299M250
Prulifloxacin ≥98%
Prulifloxacin
Fluoroquinolone with broad spectrum antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.

  • White to yellow crystalline solid

Slightly soluble in dimethyl formamide, 0.1 M NaOH or glacial acetic acid; insoluble in water or methanol

Conditionnement: Shipping temperature: Ambient


Formule: C₂₁H₂₀FN₃O₆S
MW: 461,46 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00864847
Numéro CAS: 123447-62-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité