Enniatin A (de Fusarium sp.) ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX380310MC05EA 275 EUR InStock
ENZOALX380310MC05
Enniatin A (de Fusarium sp.) ≥97% (par HPLC)
Enniatin A
White to off-white crystalline solid
  • Ionophore antibiotic
  • Potential anticancer compound
Soluble in 100% ethanol, methanol, DMSO and dimethyl formamide; almost insoluble in water
Conditionnement: Shipping temperature: Ambient
Formule: C₃₆H₆₃N₃O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 2503-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité