Prodigiosin ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX380321M001 ALX380321MC25
ENZOALX380321M001EA 538 EUR InStock
ENZOALX380321M001 ENZOALX380321MC25
Prodigiosin ≥95% (par HPLC)
Prodigiosin
NADPH oxidase inhibitor
Antibacterial, antifungal, cytotoxic and antialgal activity. Has been shown to inhibit NADPH oxidase activation in macrophages. Induces apoptosis by phosphorylation of p38 MAP kinase. Additionally, inhibits the association of p47-phox and Rac (NADPH oxidase cytosolic components) to the plasma membrane in macrophages.
Isolated from γ-proteobacterium strain MS-02-063 (NBRC 102623).
Numéro CAS: 82-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité