3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX385003M010 ALX385003M050
ENZOALX385003M010EA 361.9 EUR InStock
ENZOALX385003M010 ENZOALX385003M050
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride ≥97% (par HPLC)
3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride
Nitric oxide (NO) scavenger.
Antioxidant flavonoid.
Soluble in methanol or 0.1% hydrochloric acid.
Formule: C₁₅H₁₁O₆Cl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00017582
Numéro CAS: 528-58-5
EINECS: 208-438-6
Merck Index: 14,02687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR, ¹³C-NMR and MS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité