Myricetin ≥90% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX385012M010 ALX385012M050
ENZOALX385012M010EA 60.5 EUR InStock
ENZOALX385012M010 ENZOALX385012M050
Myricetin ≥90% (par HPLC)
Myricetin
Chemopreventive agent
Antioxidant flavonoid. Has antitumor and chemopreventive properties. Anti-inflammatory. Inhibits NF-kappaB activation.
PIM1 kinase inhibitor IC50=0.78µM.
Formule: C₁₅H₁₀O₈
MW: 318,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006827
Numéro CAS: 529-44-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité