(+)-Catechin monohydrate ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX385017G001EA 50.6 EUR InStock
ENZOALX385017G001
(+)-Catechin monohydrate ≥98% (par HPLC)
(+)-Catechin monohydrate
Free radical scavenger.
Antioxidant flavonoid. Free radical scavenger. Has chemopreventive and antitumor properties.
Soluble in 100% ethanol (50 mg/ml).
Formule: C₁₅H₁₄O₆·H₂O
MW: 290,3 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075649
Numéro CAS: 225937-10-0
EINECS: 205-825-1
Merck Index: 14,01902
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité