Wogonin ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-8-methoxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-8-methoxyflavone
ALX385033M025
ENZOALX385033M025EA 424 EUR InStock
ENZOALX385033M025
Wogonin ≥98% (par HPLC)
Wogonin
Anti-inflammatory and antioxidant.
Cell permeable and orally available flavonoid. Induces apoptosis in tumor cells but not in healthy cells by increasing peroxide production. Displays anti-inflammatory properties. Suppresses the release of nitric oxide (NO) by inducible nitric oxide synthase (iNOS; NOS II), PGE2 by cyclooxygenase-2 (COX-2), proinflammatory cytokines, MCP-1 gene expression and NF-κB activation.
Soluble in DMSO (10 mg/ml).
Formule: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017736
Numéro CAS: 632-85-9
ONU: 2790
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité