Pterostilbene ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX385034M100EA 249.7 EUR InStock
ENZOALX385034M100 ENZOALX385034M025
Pterostilbene ≥98% (par HPLC)
Pterostilbene
CYP1A1 inhibitor
Cell permeable natural methoxylated analog of resveratrol (Prod. No. BML-FR104). Antioxidant, antiproliferative, anti-inflammatory, anti-hyperglycemic and anti-diabetic agent. Induces apoptosis. Induces Autophagy. Very potent inhibitor of cytochrome P450 1A1 (CYP1A1) with Ki=0.57µM.Inhibits activator protein 1 (AP-1) and NF-kappaB activation. Moderately inhibits COX-1 and COX-2 (IC50=19.8µM and 83.9µM).
Synthetic.
Formule: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,2964 g/mol
Numéro MDL: MFCD00238710
Numéro CAS: 537-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité