Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté ≥99% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
Synonyms: Diéthyldithiocarbamate de sodium trihydraté
ENZOALX400003G025EA 84.7 EUR InStock
ENZOALX400003G025
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté ≥99% (par analyse titrimétrique)
Sodium diéthyldithiocarbamate trihydraté
Nitric oxide (NO) spin-trapping reagent. Thiol and iron chelator. Inhibits induction of macrophage nitric oxide synthase (NOS). Has been shown to be an inhibitor of the nuclear transcription factor κB (NF-κB).
  • NO spin trapping reagent
White to off-white solid.
Soluble in water (20mg/ml).
Formule: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
MW: 225,31 g/mol
Point de fusion: 95…98,5 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00150617
Numéro CAS: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité