Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

SIN-1A/γCD complex

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX400009M025EA 408.1 EUR InStock
ENZOALX400009M025
SIN-1A/γCD complex
SIN-1A/gammaCD complex
Nitric oxide donor.

  • Quantity: net SIN-1A content

Physiologically active nitric oxide (NO) releasing agent. Releasing one equivalent of NO the half life time at room temperature is ~40 minutes mostly independent from the pH.

The complex contains 10 ±2% of SIN-1A. SIN-1 content: not detectable. SIN-1C (N-morpholinoiminoacetonitrile) content: 0.5 ±0.2%.

Well soluble in distilled water, isotonic saline, phosphate buffer or HCl solution, pH 1.4.


Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 26687-79-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité