Thimerosal
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
Synonyms: Sodium (éthylmercurithio)-2 benzoateMerthiolatSodium mercurothiolate
ENZOALX400013G005EA 93.5 EUR InStock
ENZOALX400013G005
Thimerosal
Thimerosal
Formule: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
MW: 404,82 g/mol
Point de fusion: 232…233 °C
Point d'éclair: 250 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013062
Numéro CAS: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
ONU: 2025
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité