Tétraoxyde de trisodium et de vanadium
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX400032G005EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX400032G005
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium
Tétraoxyde de trisodium et de vanadium
Formule: Na₃O₄V
MW: 183,91 g/mol
Point de fusion: 850…866 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003511
Numéro CAS: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité