Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carmustine ≥96%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX400037M025EA 105.6 EUR InStock
ENZOALX400037M025
Carmustine ≥96%
Carmustine
DNA alkylating agent

DNA alkylating agent causing DNA interstrand cross-linking. Inhibitor of glutathione reductase, lipoamide dehydrogenase and trypanothione reductase.


Formule: C₅H₉Cl₂N₃O₂
MW: 214,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00057706
Numéro CAS: 154-93-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité