Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lomustine ≥97% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger

ENZOALX400038M050EA 70.4 EUR InStock
ENZOALX400038M050
Lomustine ≥97% (par HPLC)
Lomustine
DNA alkylating agent.

Possesses antitumor activity similar to carmustine.

Soluble in 100% ethanol or acetone.


Formule: C₉H₁₆ClN₃O₂
MW: 233,70 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012392
Numéro CAS: 13010-47-4
EINECS: 235-859-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
Identity Determined by IR

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité