Carboplatin ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX400041M025 ALX400041M100
ENZOALX400041M025EA 68.2 EUR InStock
ENZOALX400041M025 ENZOALX400041M100
Carboplatin ≥98% (par HPLC)
Carboplatin
Antitumor agent.
An analog of cisplatin.
Soluble in water.
Formule: C₆H₁₂N₂O₄Pt
MW: 371,26 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00070464
Numéro CAS: 41575-94-4
EINECS: 255-446-0
Merck Index: 14,01822
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité