Teniposide ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX400053M025 ALX400053M100
ENZOALX400053M025EA 97.9 EUR InStock
ENZOALX400053M025 ENZOALX400053M100
Teniposide ≥97% (par HPLC)
Teniposide
Topoisomerase II inhibitor
Glycoside-derivative of podophyllotoxin. Has cytostatic effect. Inhibits topoisomerase II. Induces apoptosis.
Semisynthetic derivative of podophyllotoxin.
Formule: C₃₂H₃₂O₁₃S
Numéro MDL: MFCD00866516
Numéro CAS: 29767-20-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité