GW1929 ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX420029M001 ALX420029M005
ENZOALX420029M001EA 154 EUR InStock
ENZOALX420029M001 ENZOALX420029M005
GW1929 ≥97% (par HPLC)
GW1929
PPARγ agonist.
Potent (<10 nM) and subtype-selective (>1000-fold) PPARγ agonist which does not contain a thiazolidinedione moiety. The glucose-lowering effect of GW1929 in rats is 100-fold more potent than that of troglitazone.
Soluble in DMSO or methanol.
Formule: C₃₀H₂₉N₃O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 196808-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité