GW501516 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX420032M001 ALX420032M005
ENZOALX420032M001EA 110 EUR InStock
ENZOALX420032M001 ENZOALX420032M005
GW501516 ≥98% (par HPLC)
GW501516
PPARδ agonist.
GW501516 is a specific agonist for PPARδ (EC₅₀ = 1.1 nM) with a 1000-fold selectivity over the other human subtypes.
Soluble in DMSO (50 mg/ml), dimethyl formamide (25 mg/ml), 100% ethanol (12 mg/ml) or methanol (50 mg/ml); slightly soluble in water.
Formule: C₂₁H₁₈F₃NO₃S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 317318-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR and ¹³C-NMR
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité