Resiquimod (synthétique) ≥98% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé sans endotoxine
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX420038M005 ALX420038M025
ENZOALX420038M005EA 99 EUR InStock
ENZOALX420038M005 ENZOALX420038M025
Resiquimod (synthétique) ≥98% (par HPLC), solide blanc à blanc cassé sans endotoxine
Resiquimod
Ligand for TLR7 and TLR8.
R-848 is a selective ligand for Toll-like receptor 7 (TLR7) in mouse and for TLR7 and TLR8 in human. Potent antitumor and antiviral compound. Stimulates antibody secretion, cytokine production, protection from apoptosis and CD80 upregulation.
Soluble in DMSO, dichloromethane, 100% or 5% methanol; poorly soluble in acetonitrile or ethyl acetate.
Formule: C₁₇H₂₂N₄O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00937759
Numéro CAS: 144875-48-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by MS, ¹H-NMR and ¹³C-NMR
Source Synthetic
Endotoxin Content Endotoxin-free
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité