Imiquimod
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX420039M250EA 243.1 EUR InStock
ENZOALX420039M250 ENZOALX420039M100
Imiquimod
Imiquimod
TLR7 ligand
Topical immune response modifier that inhibits angiogenesis. Up-regulates IL-18 and down-regulates MMP-9 through recognition of Toll-like receptor 7 (TLR7) and subsequent activation of MyD88-dependent pathway.
Formule: C₁₄H₁₆N₄
MW: 240,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866946
Numéro CAS: 99011-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité