Gardiquimod ≥98% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX420040M025 ALX420040M100
ENZOALX420040M025EA 231 EUR InStock
ENZOALX420040M025 ENZOALX420040M100
Gardiquimod ≥98% (par HPLC et méthode UV)
Gardiquimod
TLR7 ligand.
Selective ligand for human or mouse toll-like receptor 7 (TLR7). Induces the activation of NF-κB in HEK 293 cells expressing TLR7. At high concentrations (3 µg/ml) slightly activates TLR8. More active than Imiquimod.
Soluble in DMSO (>40 mg/ml), dioxane (7 mg/ml), methanol (>40 mg/ml) or acetonitrile (2 mg/ml).
Formule: C₁₇H₂₃N₅O
MW: 313,4 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1020412-43-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC (UV))
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité