WS-12 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
ALX420041M005 ALX420041M025
ENZOALX420041M005EA 126.5 EUR InStock
ENZOALX420041M005 ENZOALX420041M025
WS-12 ≥98% (par HPLC)
WS-12
TRMP8 agonist.
Cooling agent. High-affinity TRPM8 (cold menthol receptor 1; CMR1) agonist. Has an EC₅₀ value ~2000 times lower than that of (-)-menthol.
Soluble in 100% ethanol, methanol, ethyl acetate, dimethyl formamide or acetonitrile; insoluble in water or DMSO.
Formule: C₁₈H₂₇NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11100191
Numéro CAS: 68489-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Identity Determined by ¹H-NMR and MS
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité