Temozolomide ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX420044M500EA 1424.5 EUR InStock
ENZOALX420044M500 ENZOALX420044M025 ENZOALX420044M100
Temozolomide ≥98%
Temozolomide
AGT inhibitor
Antitumor and antiangiogenic compound. DNA alkylating agent. Induces G2/M arrest and apoptosis through adduction of a methyl group to O6 position of guanine in genomic DNA. Inactivates DNA repair protein O(6)-alkylguanine DNA alkyltransferase (AGT) in base excision repair (BER) pathway. Chemotherapeutic agent. Modifies drug resistance.
Formule: C₆H₆N₆O₂
MW: 194,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866492
Numéro CAS: 85622-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité