PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl) ≥98% (par titration non aqueuse)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ALX430007M025 ALX430007M100
ENZOALX430007M025EA 56.1 EUR InStock
ENZOALX430007M025 ENZOALX430007M100
PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl) ≥98% (par titration non aqueuse)
PTIO (=2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl)
Stable nitric oxide (NO) radical scavenger.
Soluble in methanol, 100% ethanol or water.
Formule: C₁₃H₁₇N₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00059929
Numéro CAS: 18390-00-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (Nonaqueous Titration)
Purity Detail Purified by nonaqueous titration
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité