NOR-3 ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430011M005 ALX430011M010
ENZOALX430011M005EA 117 EUR InStock
ENZOALX430011M005 ENZOALX430011M010
NOR-3 ≥97% (par HPLC)
NOR-3
Nitric oxide donor
Non-thiol-based nitric oxide (NO) donor. NOR-3 shows a variety of biological and pharmacological effects. Strong vasodilatory effects in rat aorta, rabbit aorta and dog coronary artery; potent inhibitory activities against antiplatelet aggregation and thrombus formation; effective aggregation inhibition of human platelet raising by ADP; cardioprotective effects in the ischemia/reperfusion system; antianginal effect.
Numéro CAS: 163180-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité