R59 949 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430028M005 ALX430028M025
ENZOALX430028M005EA 187 EUR InStock
ENZOALX430028M005 ENZOALX430028M025
R59 949 ≥98%
R59 949
Potentiates PKC activity
Inhibitor of diacylglycerol kinase in intact cells (IC50=0.12µM) and in isolated membranes (IC50=0.3µM). More potent analog of R59 022 (Prod. No. ALX-430-027). Useful for elucidating roles of protein kinase C (PKC).
Formule: C₂₈H₂₅F₂N₃OS
Numéro MDL: MFCD00069258
Numéro CAS: 120166-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité