L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Demecolcine ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Colcemid
ALX430033M001 ALX430033M005
ENZOALX430033M001EA 63.8 EUR InStock
ENZOALX430033M001 ENZOALX430033M005
Demecolcine ≥98% (par HPLC)
Demecolcine
Depolymerizes microtubules and inhibits their formation. Induces apoptosis.
Semisynthetic from colchicine (Prod. No. ALX-380-033).
Formule: C₂₁H₂₅NO₅
MW: 371.433 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075459
Numéro CAS: 477-30-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité