Protoporphyrin IX acide libre ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430041G001 ALX430041M300
ENZOALX430041G001EA 272.8 EUR InStock
ENZOALX430041G001 ENZOALX430041M300
Protoporphyrin IX acide libre ≥95% (par HPLC)
Protoporphyrin IX
Protoporphyrin IX free acid, as distinct from its zinc salt (which inhibits heme oxygenase), activates soluble guanylyl cyclase (sGC) by binding directly to the enzyme. A useful reagent in cases where the use of nitric oxide (NO) or nitric oxide donors is undesirable.
  • Guanylyl cyclase activator
Purple to dark brown solid.
Dissolve initially in 0.1M base (Tris base or NaOH), then add water miscible organic solvent (EtOH (10mg/ml), MeOH, DMSO (10mg/ml), DMF) until solution is 50/50 base/solvent. When a clear solution is obtained, it can be diluted into an aqueous medium and titrated or buffered to any pH>7. Use immediately.
Formule: C₃₄H₃₄N₄O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00151109
Numéro CAS: 553-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité