Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Copper(II) protoporphyrin IX acide libre

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOALX430048M025EA 148.5 EUR InStock
ENZOALX430048M025
Copper(II) protoporphyrin IX acide libre
Copper(II) protoporphyrin IX
Negative control for the heme oxygenase inhibitor zinc protoporphyrin IX (Prod. No. ALX-430-049).


Formule: C₃₄H₃₂CuN₄O₄
Numéro MDL: MFCD01076447
Numéro CAS: 14494-37-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité