Zinc protoporphyrin ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430049M005 ALX430049M025 ALX430049M100
ENZOALX430049M005EA 51.7 EUR InStock
ENZOALX430049M005 ENZOALX430049M025 ENZOALX430049M100
Zinc protoporphyrin ≥95% (par CCM)
Zinc protoporphyrin
Potent and selective inhibitor of heme oxygenase (Ki=3nM), the enzyme that generates carbon monoxide (CO). Inhibits soluble guanylyl cyclase. Produces a time- and concentration-dependent inactivation of all three isoforms of nitric oxide synthase (IC50=0.8µM, 4.0µM, and 5.0µM for nNOS (NOS I), iNOS (NOS II) and eNOS (NOS III), respectively). Does not cross the blood-brain barrier. An useful tool to elucidate the role of CO in signal transduction and as a neurotransmitter.
  • Heme oxygenase inhibitor
Dark solid.
Soluble in pyridine, dimethyl formamide or DMSO. Colloidal in aqueous base;  slightly soluble in aqueous base/organic solvent mixtures.
Formule: C₃₄H₃₂N₄O₄Zn
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011612
Numéro CAS: 15442-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité