Tin Protoporphyrin IX dichloride ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX430051M025EA 303.6 EUR InStock
ENZOALX430051M025 ENZOALX430051M005
Tin Protoporphyrin IX dichloride ≥95% (par CCM)
Tin Protoporphyrin IX dichloride
Potent inhibitor of heme oxygenase.
  • Heme oxygenase inhibitor
Dark red to violet solid.
Soluble in aqueous base.
Formule: C₃₄H₃₂N₄O₄Sn·2Cl
MW: 750,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00216794
Numéro CAS: 14325-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité