Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulpho-NONOate disodium salt ≥90%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention

Conditionné dans l'eau.

ENZOALX430067M005EA 48.4 EUR InStock
ENZOALX430067M005
Sulpho-NONOate disodium salt ≥90%
Sulpho-NONOate disodium salt
Negative control for NO releasing NONOates.

Dissociates to sulphate and nitrous oxide in a pH-dependent manner following first order kinetics. Decomposition is also catalysed by the borate anion. The half-life time is 7 min. at 37 °C in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4. Decomposition is nearly instantaneous at pH 5. Unlike other NONOates, Sulfo-NONOate produces nitrous oxide but not nitric oxide (NO) at physiological pH. Therefore it may be used as a negative control in experiments using other NO releasing NONOates.

Soluble in water.

Attention: Protect from light, air and moisture. 


Formule: N₂O₅S·2Na
MW: 186,1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 61142-90-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥90%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité