PPH hydrochloride ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430080M010 ALX430080M050
ENZOALX430080M010EA 143 EUR InStock
ENZOALX430080M010 ENZOALX430080M050
PPH hydrochloride ≥99%
PPH hydrochloride
Effective, non-cell permeable and non-toxic analog of CPH for the detection of superoxide radicals.
Resistant against reduction of vitamin C.
Soluble in DMSO, 100% ethanol, methanol or water.
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (EPR) ≥99%
Purity detail (EPR) ≤0.1% Paramagnetic impurities
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité