Leflunomide ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX430095M050EA 82.5 EUR InStock
ENZOALX430095M050 ENZOALX430095G001
Leflunomide ≥99%
Leflunomide
Immunosuppressant
Immunosuppressive drug that inhibits T and B cell responses in vivo. Inhibitor of tyrosine phosphorylation (tyrosine kinase inhibitor), of dihydroorotate dehydrogenase, an enzyme for de novo pyrimidine synthesis, of TNF-dependent NF-kappaB activation, and of COX-2. The physiological activity of leflunomide is attributed mainly to its metabolite A77 1726 (Prod. No. ALX-430-096).
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₂
MW: 270,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867593
Numéro CAS: 75706-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité