A77 1726 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430096M005 ALX430096M025
ENZOALX430096M005EA 92.4 EUR InStock
ENZOALX430096M005 ENZOALX430096M025
A77 1726 ≥98% (par HPLC)
A77 1726
Dihydrorotate dehydrogenase inhibitor
Physiologically active metabolite of the immunosuppressive drug leflunomide (Prod. No. ALX-430-095). Inhibits the activity of dihydrorotate dehydrogenase and of protein tyrosine kinases. Blocks TNF-mediated NF-kappaB activation in a dose- and time-dependent manner. Also inhibits the activity of cyclooxygenase-2 (COX-2) in vitro and in vivo.
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00910058
Numéro CAS: 108605-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité