HA14-1 ≥95% (par 1H-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Ethyl-2-amino-6-bromo-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate, rel-(R)-Ethyl 2-amino-6-bromo-4-((R)-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate(relative)
ALX430101M005 ALX430101M025
ENZOALX430101M005EA 84.7 EUR InStock
ENZOALX430101M005 ENZOALX430101M025
HA14-1 ≥95% (par 1H-RMN)
HA14-1
Bcl-2 ligand
Antagonizes the function of Bcl-2 and induces apoptosis. In HL-60 cells, HA4-1 (50 µM and 4 h incubation) induced apoptosis of more than 90% of the cells. Apoptosis is blocked by ZVAD-FM. IC₅₀= ~9 µM for competition with Flu-BakBH3 binding to Bcl-2.
Soluble in DMSO (25 mg/ml), dimethyl formamide or halogenated solvents; also soluble in 100% ethanol (25 mg, 7 ml hot).
Formule: C₁₇H₁₇BrN₂O₅
MW: 409,24 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00218213
Numéro CAS: 65673-63-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (¹H-NMR) ≥95%
Identity Identity determined by IR, ¹H-NMR
Appearance Off-white to light yellow powder
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité