Nutlin-3 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430128M001 ALX430128M005 ALX430128M025
ENZOALX430128M001EA 68.2 EUR InStock
ENZOALX430128M001 ENZOALX430128M005 ENZOALX430128M025
Nutlin-3 ≥98% (par HPLC)
Nutlin-3
Inhibitor of p53/MDM2 interaction
(+/-) -Nutlin-3 is an inhibitor of p53/MDM2 interaction (IC50=0.09µM).
Formule: C₃₀H₃₀Cl₂N₄O₄
Numéro MDL: MFCD07784509
Numéro CAS: 548472-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité