Zoledronic acid ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430153G001 ALX430153M025 ALX430153M100
ENZOALX430153G001EA 996 EUR InStock
ENZOALX430153G001 ENZOALX430153M025 ENZOALX430153M100
Zoledronic acid ≥98% (par HPLC)
Zoledronic acid
Acid sphingomyelinase inhibitor
Inhibitor of osteoclastic bone resorption. Prevents osteoporosis and skeletal fractures, particularly in patients with multiple myeloma or prostate cancer. Also used to treat hypercalcemia.Inhibition of acid sphingomyelinase (aSMase) with an IC50 5µm.
Synthetic.
Formule: C₅H₁₀N₂O₇P₂
MW: 272,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867791
Numéro CAS: 118072-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité