Flavopiridol ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430161M005 ALX430161M025
ENZOALX430161M005EA 123.2 EUR InStock
ENZOALX430161M005 ENZOALX430161M025
Flavopiridol ≥97% (par HPLC)
Flavopiridol
CDK inhibitor
Potent inhibitor of cyclin-dependent kinases (CDKs). Induces apoptosis in certain tumor cells. Interacts with multidrug resistance protein 1 (MRP1).
Synthetic.
Formule: C₂₁H₂₀ClNO₅
Numéro MDL: MFCD20501884
Numéro CAS: 146426-40-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité