GYY 4137 ≥95%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ALX430163M010 ALX430163M050
ENZOALX430163M010EA 97.9 EUR InStock
ENZOALX430163M010 ENZOALX430163M050
GYY 4137 ≥95%
GYY 4137
H2S donor
Water-soluble, slow-releasing hydrogen sulfide (H2S) donor. Shows vasodilator and antihypertensive activity in rats in both acute (L-NAME-induced) or chronic (spontaneously hypertensive) hypertension models. Inhibits LPS-induced release of various proinflammatory mediators (such as IL-1β, IL-6, TNF-α, nitric oxide (NO) and PGE2) in RAW264.7 cells. Increases the synthesis of the anti-inflammatory chemokine IL-10 through NF-κB, ATF-2 and HSP27 dependent pathways in RAW264.7 cells.
Synthetic.
Formule: C₁₁H₁₆NO₂PS₂·C₄H₉NO
MW: 288,4·87,1 g/mol
Numéro CAS: 106740-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité